Key Documents
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BFIO2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
238-243 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
InChI key
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)