Key Documents
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
422.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
solid
mp
97.2-99.3 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
InChI key
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)