문서
592765
Sigma-Aldrich
N-Boc-thiourea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
InChI key
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves