주요 문서
592692
Sigma-Aldrich
N-(2-Tolyl)formamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCONHC6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
135.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)