주요 문서
591580
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
235.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid may be used to synthesize 3-bromo-4-chlorobenzophenone via a multi-step reaction procedure.
애플리케이션
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid can be synthesized via diazotization of 3-amino-4-chlorobenzoic acid followed by reaction with copper(I)bromide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
?Synthesis and photochromic properties of substituted
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
Gabbutt.DC, et al.
Tetrahedron, 61(02), 463-471 (2005)