콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

문서

591548

Sigma-Aldrich

Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate)

glycidyl methacrylate 50 mol %

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
(C7H6F6O2)m(C7H10O3)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103

구성

glycidyl methacrylate, 50 mol %

solubility

DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

애플리케이션

Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.

시험 성적서(COA)

제품의 로트/배치 번호를 입력하여 시험 성적서(COA)을 검색하십시오. 로트 및 배치 번호는 제품 라벨에 있는 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 용어 뒤에서 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.