주요 문서
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
동의어(들):
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH2NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
155.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI key
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)