Key Documents
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
118.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
mp
295 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)