문서
590185
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
216.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
InChI key
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup