주요 문서
590169
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI key
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)