주요 문서
588873
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96%
mp
33-37 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C)c(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChI key
HTBPXLJKMNBQMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)