주요 문서
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
동의어(들):
N,N-Dimethylpropylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.18
Beilstein:
969185
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
density
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
InChI key
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)