주요 문서
588075
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6D4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
132.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
동위원소 순도
98 atom % D
분자량
132.50 by atom % calculation
bp
220 °C
mp
40-45 °C (lit.)
density
1.346 g/mL at 25 °C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)