Key Documents
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O4PPr
CAS Number:
Molecular Weight:
235.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES string
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChI key
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)