주요 문서
587338
Sigma-Aldrich
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na3Ir(NO2)6
CAS Number:
Molecular Weight:
537.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
mp
347-358 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)