Key Documents
586501
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
177.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
273-277 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FNO/c1-6-4-10(13)8-5-7(11)2-3-9(8)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)