주요 문서
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
109-110 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
28.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-2.22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)