주요 문서
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
동의어(들):
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.462
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
InChI key
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)