Key Documents
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)