주요 문서
579572
Sigma-Aldrich
3-Chlorocoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES string
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChI key
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)