주요 문서
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CC6H3(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
149-151 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
InChI key
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)