주요 문서
579203
Sigma-Aldrich
6′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
SMILES string
CCOc1cccc(O)c1C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(12)10(9)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI key
FXKOWMXEFZGVHC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)