Key Documents
578371
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(decyloxy)benzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(Br)2C6H2[O(CH2)9CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
548.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
solid
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(OCCCCCCCCCC)cc1Br
InChI
1S/C26H44Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-29-25-21-24(28)26(22-23(25)27)30-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22H,3-20H2,1-2H3
InChI key
JFMBJLMINSDIQC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable