Key Documents
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n25/D 1.4730 (lit.)
bp
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)