주요 문서
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
동의어(들):
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D10H4N2
Molecular Weight:
124.25
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
구성
(cis/trans mixture)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChI key
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)