주요 문서
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
332.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
254.2-255.9 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)