Key Documents
576654
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminocinnamate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
InChI key
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable