주요 문서
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedinitropalladium(II)
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd[(NO2)2](NH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
230 °C (lit.)
SMILES string
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)