주요 문서
575712
Sigma-Aldrich
Strontium sulfide
≥99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrS
CAS Number:
Molecular Weight:
119.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: strontium
mp
>2000 °C (lit.)
SMILES string
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
InChI key
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)