분석
99.999%
형태
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
192 °C (dec.) (lit.)
density
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Studies involving
- The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
- Bactericidal activities
- Anticaner activities
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.