주요 문서
575585
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethoxynaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6160 (lit.)
bp
289-290 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)