주요 문서
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propyl methanesulfonate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
260.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
InChI key
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)