주요 문서
575186
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Nd2(SO4)3
CAS Number:
Molecular Weight:
432.43
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)