주요 문서
575011
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanomanganate(III)
99.97% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K3Mn(CN)6
CAS Number:
Molecular Weight:
328.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.97% trace metals basis
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: manganese
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
InChI key
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)