주요 문서
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H16ClN4O2Re
CAS Number:
Molecular Weight:
373.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.8% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES string
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)