주요 문서
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)