Key Documents
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H40Cl4CoN2
CAS Number:
Molecular Weight:
461.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.5%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable