주요 문서
572209
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
282.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
PZRVKJZVIPUVQH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)