주요 문서
571989
Sigma-Aldrich
Cyclododecyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H23NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
209.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4860 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI key
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)