주요 문서
571539
Sigma-Aldrich
[9,9-Bis(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]bisboronic acid
≥95%
동의어(들):
9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-diyl boronic acid, 9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-Di(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-bisboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H44B2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
478.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
>250 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
InChI key
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Coupling reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)