주요 문서
571512
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
200.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
54-58 °F (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)