주요 문서
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)