주요 문서
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl carboxyanhydride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
305.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-73 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
InChI key
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)