주요 문서
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rink amide
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetamido methyl on JandaJel, Knorr linker on JandaJel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
0.5 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
법적 정보
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)