추천 제품
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
2.3 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
법적 정보
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable