주요 문서
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
동의어(들):
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
InChI key
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
NLO material
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)