주요 문서
570044
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H42O6
CAS Number:
Molecular Weight:
582.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
108-112 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C37H42O6/c1-28(2)42-37-36(41-26-32-21-13-6-14-22-32)35(40-25-31-19-11-5-12-20-31)34(39-24-30-17-9-4-10-18-30)33(43-37)27-38-23-29-15-7-3-8-16-29/h3-22,28,33-37H,23-27H2,1-2H3/t33-,34-,35+,36-,37-/m1/s1
InChI key
FASXBSZVQKGFRE-KHKVHWIZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the American Chemical Society, 530-530 (1966)