주요 문서
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
InChI key
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
135.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)