문서
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
동의어(들):
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6Br2ClFNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
303.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
InChI key
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable