Key Documents
569259
Sigma-Aldrich
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6Cl2Br2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
319.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI key
IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)